670120
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
Sinónimos:
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt, UDPG, Uridine-5ʹ-diphosphoglucose, 2Na, UDP-Glc
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 9879
Ensayo
≥80% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OCC2OC(C(C2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)OC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.