551476
Q-VD-OPh, Non-O-methylated
≥90% (HPLC), liquid, Caspase inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
InSolution Q-VD-OPh, Non-O-methylated, N-(2-Quinolyl)valyl-aspartyl-(2,6-difluorophenoxy)methyl Ketone
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Q-VD-OPh, Non-O-methylated, InSolution, ≥90%, irreversible broad-spectrum inhibitor of caspases
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
caspase-1
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Caserta, T.M., et al. 2003. Apoptosis8, 345.
Rebbaa, A., et al. 2003. Oncogene22, 2805.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)