5.31552
Argonaute-2 Inhibitor, BCI-137
Sinónimos:
Argonaute-2 Inhibitor, BCI-137, 2-(2,3-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-sulfonamido) propanoic acid, N-((2,3-Dihydroxy-6-quinoxalinyl)sulfonyl)alanine, Ago2 Inhibitor, BCI137
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
126 μM Kd
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
gray-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)C(=O)N2
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Argonaute-2
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable