Documentos clave
5.05024
Sigma-Aldrich
Ibotenic Acid
Sinónimos:
Ibotenic Acid, 2-amino-2-(3-hydroxyisoxazol-5-yl) acetic acid, α-Amino-(3-hydroxy-5-isoxazolyl)acet­ic acid, Glutamate Receptor Agonist, Ibotenic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
158.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
water: 10 mM
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+H3]C(c1[o]nc(c1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A highly potent agonist of NMDA and mGlu receptors. A frequently used brain-lesioning agent inducing excitotoxic lesions of neurons without damaging crossing fiber tracts.
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Otras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Izquierdo, A., et al. 2013. J. Neurosci.33, 4105.
Rhodes, V., et al. 2013. J. Neurosci.33, 3380.
Yu, X., et al. 2012. Pharmacol. Biochem. & Beh.101, 479.
Albasser, M., et al. 2012. Beh. Neurosci.126, 659.
Eijkenboom, M., et al. 2000. Neurosci.101, 27.
Isacson, O., et al. 1984. Nature.311, 458.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable