Documentos
48-628MAG
Millipore
MILLIPLEX® 2-Plex Fosfo/Total CREB - Ensayo múltiple de comunicación celular
Sinónimos:
2-Plex Phospho/Total CREB Kit, CREB Magnetic Bead Panel, Cell Signaling CREB Assay
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.47
species reactivity
human, rat, mouse
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
detection method
fluorometric (Luminex® xMAP®)
storage temp.
2-8°C
General description
La CREB (proteína de unión al elemento de respuesta al AMPc) es un factor de transcripción que responde a una variedad diversa de estímulos, incluyendo hormonas, factores de crecimiento y actividad neuronal. La activación transcripcional de sus genes diana es importante para diversas funciones celulares, como la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación celulares. Aunque la CREB se expresa en varios tejidos, desempeña un importante papel regulador en el sistema nervioso al promover la supervivencia, la proliferación, la diferenciación y el crecimiento neuronales. Además, la comunicación por CREB está implicada en la placidez sináptica y la memoria a largo plazo, y ha estado implicada en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y la corea de Huntington.La CREB es fosforilada en la Ser133 por una variedad de cinasas, tales como PKA, CaMK, MSK, y p90RSK. La comprensión de la regulación y comunicación por parte de la CREB en la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación celulares inducirá nuevas estrategias para tratar el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y otras. El kit MILLIPLEX®2-Plex fosfo/Total CREB contiene todos los componentes necesarios para medir la CREB total y la CREB fosforilada (Ser133). El kit de microesferas magnéticas MILLIPLEX® 2-Plex fosfo/Total CREB se ha desarrollado para la detección simultánea de CREB fosforilada (Ser133) y CREB total en un solo pocillo utilizando el sistema Luminex. Este ensayo de detección es una alternativa rápida y cómoda a los procedimientos de inmunoelectrotransferencia e inmunoprecipitación para el análisis de muestras de lisados celulares.
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Application
Los ensayos múltiples intracelulares basados en microesferas que utilizan la tecnología Luminex permiten la cuantificación relativa simultánea de la fosforilación múltiple y las proteínas de la vía total en muestras de lisado de tejido y celular. Compare los resultados de la multiplexación con los de la transferencia Western.Se recomienda incubación durante la noche (4°C) para obtener los mejores resultados.Este ensayo requiere 25 μl de lisado celular filtrado diluido por pocillo.Este kit debe procesarse utilizando el tampón de ensayo suministrado.El intervalo de concentración proteica de trabajo sugerido para el ensayo es de 1 a 25 μg de proteína total/pocillo (de 25 μl/pocillo a 40 - 1 000 μg/ml).Analitos disponibles:CREB (total)CREB (Ser133)
Packaging
Placa de 96 pocillos
Storage and Stability
El almacenamiento recomendado para los componentes del kit es de 2 a 8°C.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class