Merck
4.85085
Formic Acid Solution
0.1% (v/v) Formic Acid Mobile Phase in Water
Sinónimos:
FA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
50202301
Bp:
100 °C/1013 hPa
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Water/Formic Acid 0.1% Mobile Phase,
form
liquid
Quality Segment
shelf life
12 mo. (from manufacture date)
contains
0.095-0.105 % (v/v) trifluoroacetic acid
dilution
(for analytical testing)
bp
100 °C/1013 hPa
density
~0.9985 g/cm3 at 20 °C
UV absorption
λ: 220 nm Amax: ≤1.0, λ: 230 nm Amax: ≤0.5, λ: 240 nm Amax: ≤0.10, λ: 250 nm Amax: ≤0.02, λ: 280 nm Amax: ≤0.01
shipped in
ambient
Application
4.85085.4000 is packaged in poly coated glass bottles
Analysis Note
Expiration date12 months for date of maufactureAssay (HCOOH)0.095-0.105% v/vDensity at 20°Capproximately 0.9985g/cm³FormClear liquidGradient at 254 nm0.005AU maxGradient at 280 nm0.003AU maxUV Absorbance at 220 nm1.0AU maxUV Absorbance at 230 nm0.5AU maxUV Absorbance at 240 nm0.10AU maxUV Absorbance at 250 nm0.02AU maxUV Absorbance at 280 nm0.01AU max
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c