4.80508
Methanol:Water 30:70 (v:v)
LiChrosolv®
Sinónimos:
30:70 MeOH:H2O solvent
About This Item
Productos recomendados
grado
HPLC grade
isocratic
Nivel de calidad
Línea del producto
LiChrosolv®
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
temperatura de transición
flash point 35 °C
solubilidad
water: soluble
densidad
0.95 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
general analytical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- For the quantitative determination of 3-hydroxybenzo[a] pyrene and 3-hydroxybenz[a]anthracene in the urine of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) exposed workers.
- For the extraction and quantification of hydroxymethylfurfural (HMF) and furfural in bread and bakery products.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C