480026
NBD-Binding Peptide II, Cell Permeable, CTP-NBD
A cell-permeable cytoplasmic transduction peptide (CTP; YGRRARRRARR) fused to the NEMO binding domain peptide (NBD; TALDWSWLQTE) that acts as a potent inhibitor of TNFα-stimulated NF-κB activity (IC₅₀~ 50 µM in HCT116 cells).
Sinónimos:
NBD-Binding Peptide II, Cell Permeable, CTP-NBD, NEMO-Binding Domain Binding Peptide II, Cell-Permeable, CTP-NBD
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
NEMO-binding peptide
Envase
Advertencia
Secuencia
Otras notas
Kim, D., et al. 2006. Exp. Cell Res.312, 1277.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable