Merck
444896
MAS 7
A cell-permeable, amphiphilic, mastoparan analog with five-fold greater potency than Mastoparan.
Sinónimos:
MAS 7
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C67H124N18O15
Número CAS:
Peso molecular:
1421.81
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
InChI key
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
General description
A cell-permeable, amphiphilic, mastoparan analog with five-fold greater potency than Mastoparan Cat. No. 444898. An activator of α-subunit of G-proteins. Evokes rapid upregulation of FAK tyrosine phosphorylation via activation of G-proteins.
Mastoparan analog with five-fold greater potency than mastoparan. An activator of the α-subunit of G -proteins. Evokes a rapid upregulation of FAK tyrosine phosphorylation via activation of G-proteins.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Primary Target
α-subunit of G-proteins
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Yes
Physical form
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
H-Ile-Asn-Leu-Lys-Ala-Leu-Ala-Ala-Leu-Ala-Lys-Ala-Leu-Leu-NH₂
Mironov, S.L., and Richter, D.W. 2000. Brain Res.853, 60.
Park, H.S., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1484, 151.
Zhang, C., et al. 1996. FEBS Lett. 386, 185.
Leyte, A., et al. 1992. EMBO J.11 4795.
Higashijima, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14176.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)