Documentos clave
442611-M
Millipore
Cloruro de magnesio hexahydrate
Sinónimos:
Magnesium chloride hexahydrate, MgCl₂
About This Item
Fórmula lineal:
MgCl2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
203.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
grado
Molecular Biology
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 5662
Ensayo
≥99% (complexometric)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
water: 20 mg/mL
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Has an optimal pH of 5.0-6.5.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, store at room remperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable