440345-M
Lysozyme, Human Neutrophil
Occurs in specific granules of human polymorphonuclear leukocytes and takes part in antibacterial activity of leukocytes.
Sinónimos:
Lysozyme, Human Neutrophil, N-Acetylmuramyl Hydrolase, Muramidase
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 5640
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
actividad específica
≥30,000 Shugar units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
aqueous buffer: soluble
water: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1([C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc2c3c([nH]c2)cccc3)C(=O)N[C@@H](CCCN\C(=N\[H])\N)C(=O)N[C@@H]
InChI
1S/C99H159N37O23/c1-11-50(8)77(132-72(139)46-120-81(145)63(32-33-70(101)137)124-88(152)69-31-21-39-136(69)93(157)68(43-73(140)141)131-84(148)62(29-19-37-116-98(109)110)125-90(154)75(48(4)5)135-91(155)76(49(6)7)133-80(144)57(100)24-16-34-113-95(103)104)92(156)126-60(27-17-35-114-96(105)106)82(146)121-51(9)78(142)129-66(41-54-45-119-59-26-15-13-23-56(54)59)87(151)134-74(47(2)3)89(153)122-52(10)79(143)128-65(40-53-44-118-58-25-14-12-22-55(53)58)85(149)123-61(28-18-36-115-97(107)108)83(147)130-67(42-71(102)138)86(150)127-64(94(158)159)30-20-38-117-99(111)112/h12-15,22-23,25-26,44-45,47-52,57,60-69,74-77,118-119H,11,16-21,24,27-43,46,100H2,1-10H3,(H2,101,137)(H2,102,138)(H,120,145)(H,121,146)(H,122,153)(H,123,149)(H,124,152)(H,125,154)(H,126,156)(H,127,150)(H,128,143)(H,129,142)(H,130,147)(H,131,148)(H,132,139)(H,133,144)(H,134,151)(H,135,155)(H,140,141)(H,158,159)(H4,103,104,113)(H4,105,106,114)(H4,107,108,115)(H4,109,110,116)(H4,111,112,117)/t50-,51-,52-,57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,74-,75-,76-,77-/m0/s1
Clave InChI
ZJCXKXFAOCLSRV-RYLVIXIQSA-N
Descripción general
Advertencia
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Gordon, L.I., et al. 1979. J. Clin. Invest. 64, 226.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable