Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160406
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
description
RTECS - NR4705000
Merck USA index - 14, 5179
assay
≥99% (TLC)
form
crystalline solid, crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: ~4% (at RT)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
General description
An essential branched chain amino acid.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 4160-100GM | 04055977187779 |