Saltar al contenido
4060
Inosine
A metabolite of adenosine that acts as a potent coronary vasodilator. Exhibits a positive inotropic action on heart muscle and can antagonize the ouabain-induced arrhythmias.
Sinónimos:
Inosine, Hypoxanthine Riboside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
268.23
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99% (by assay)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble
Storage temp.:
15-25°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
RTECS - NM7460000
Merck USA index - 14, 4975
assay
≥99% (by assay)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]2(c3nc[nH][c](c3nc2)=O)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)
InChI key
UGQMRVRMYYASKQ-UHFFFAOYSA-N
General description
A metabolite of adenosine that acts as a potent coronary vasodilator. Exhibits a positive inotropic action on heart muscle and can antagonize the ouabain-induced arrhythmias.
Correlates well with myocardial contractile performance.
Other Notes
Aviado, D.M. 1983. J. Pharmacol. 14 (suppl. 3), 47.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inosine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)