344827
Fucosyltransferase Inhibitor, 2F-Peracetyl-Fucose
2F-Peracetyl-Fucose is a cell-permeable fluorinated fucose derivative that acts as an inhibitor of fucosyltransferases following its uptake and metabolic transformation into a GDP-fucose mimetic.
Sinónimos:
Fucosyltransferase Inhibitor, 2F-Peracetyl-Fucose, (3S,4R,5R,6S)-3-fluoro-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (NMR)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Fucosyltransferase
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable