309795
DIDS disodium salt
≥85% (HPLC), solid, anion transport inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
DIDS, Disodium Salt, 4,4ʹ-Diisothiocyanostilbene-2,2ʹ-disulfonic Acid, 2Na
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DIDS, Disodium Salt, Binds covalently and irreversibly to the outer surface of human erythrocyte membranes.
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
protect from light
color
yellow
solubilidad
water: 0.5%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)N=C=S)\C=C\c2c(cc(cc2)N=C=S)[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C16H10N2O6S4/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)/b2-1+
Clave InChI
YSCNMFDFYJUPEF-OWOJBTEDSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cl- uptake
Advertencia
Otras notas
Horie, S., et al. 1993. Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol. 79, 117.
Mayinger, P., and Meyer, D.I. 1993. EMBO J. 12, 659.
Catantchik, Z.I., and Rothstein, A. 1974. J. Membr. Biol.15, 207.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable