238900
4-Cyano-3-methylisoquinoline
A potent, cell-permeable, reversible, and specific inhibitor of protein kinase A (IC₅₀ = 30 nM).
Sinónimos:
4-Cyano-3-methylisoquinoline, PKA Inhibitor XI
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
n1cc2c(c(c1C)C#N)cccc2
InChI
1S/C11H8N2/c1-8-11(6-12)10-5-3-2-4-9(10)7-13-8/h2-5,7H,1H3
Clave InChI
SZWLGBJCLZDZBY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PKA
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable