219010-M
Anti-Catalase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1:8000; see application references)
Immunoelectrophoresis (see comments)
Paraffin Sections (see application references)
Advertencia
Nota de análisis
Red blood cells
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable