Merck
218776
Caspase-9 Inhibitor II, Cell-Permeable
The Caspase-9 Inhibitor II, Cell-Permeable controls the biological activity of Caspase-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Caspase-9 Inhibitor II, Cell-Permeable, LEHD-CHO, Cell-permeable
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C97H162N22O25
Peso molecular:
2036.46
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
DMSO: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A potent, cell-permeable and reversible inhibitor or caspase-9.
A potent, cell-permeable, and reversible inhibitor of caspase-9. May also inhibit caspase-4 and caspase-5. The N-terminal sequence (amino acids 1-16) corresponds to the hydrophobic region of the signal peptide of Kaposi fibroblast growth factor and confers cell permeability to the peptide.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Other Notes
Ac-Ala-Ala-Val-Ala-Leu-Leu-Pro-Ala-Val-Leu-Leu-Ala-Leu-Leu-Ala-Pro-Leu-Glu-His-Asp-CHO
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)