208750
ALLN
InSolution, ≥95%, Inhibitor of calpain I, calpain II, cathepsin B, and cathepsin L
Sinónimos:
InSolution ALLN, Calpain Inhibitor I, LLNL, MG 101, Proteasome Inhibitor V
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solution
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
clear colorless
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCC)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
Clave InChI
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
calpain 1
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Griscavage, J.M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.215, 721.
Squier, M.K., et al. 1994. J. Cell Physiol.159, 229.
Rami, J., and Kreiglstein, J. 1993. Brain Res.609, 67.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup