203189
Biotin-X-NHS, Water-Soluble
Sinónimos:
Biotin-X-NHS, Water-Soluble, Sulfobiotin-X-NHS, Sulfosuccinimidyl-6-(biotinamido)hexanoate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥94% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
off-white to tan
solubilidad
DMSO: 13 mg/mL
distilled water: 5.5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable