20-121
Src Kinase Reaction Buffer
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... SRC(6714)
Aplicación
For use in kinase assays.
Research Category
All
All
Forma física
100mM Tris-HCl, pH 7.2, 125mM MgCl2, 25mM MnCl2, 2mM EGTA, 250μM sodium orthovanadate, 2mM dithiothreitol.
Almacenamiento y estabilidad
1 year at -20°C
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable