Documentos clave
1.94607
Supelco
1,2-Dicloroetano
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Cloruro de etileno, Dicloruro de etileno
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
98.96
Beilstein:
605264
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
bp:
83 °C (lit.)
grado
ACS reagent
densidad de vapor
3.4 (20 °C, vs air)
presión de vapor
87 mmHg ( 25 °C)
temp. de autoignición
775 °F
lim. expl.
15.6 %
dilution
(for routine analytical applications)
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
densidad
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup