Documentos clave
1.94503
Supelco
Alcohol bencílico
EMPLURA®
Sinónimos:
Bencenometanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
878307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
bp:
203-205 °C (lit.)
presión de vapor:
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de autoignición
817 °F
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - DIN 51758