Documentos clave
1.93638
Supelco
Cloruro de potasio
EMPLURA®
Sinónimos:
Potassium chloride
About This Item
Fórmula lineal:
KCl
Número de CAS:
Peso molecular:
74.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Línea del producto
EMPLURA®
mp
770 °C (lit.)
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Puede utilizarse para la preparación de disolución salina tamponada con fosfato y para la extracción y solubilización de proteínas.
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable