Documentos clave
1.93417
Supelco
Ácido L(+)-tartárico
EMPLURA®
Sinónimos:
L(+)-Tartaric acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93417.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93417.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.