Documentos clave
1.93258
Supelco
Barium chloride dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Barium chloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BaCl2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
244.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado:
ACS reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Envase
1.93258.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.