Saltar al contenido
18-152
Estreptavidina conjugada con HRP
1 mg Streptavidin, HRP conjugate for ELISA, Western Blotting, ICC & IHC.
Sinónimos:
detection reagent
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
Application
El conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante (HRP) se ha utilizado en:
  • enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA) celular
  • ELISA en sándwich
  • análisis de microneutralización
Biochem/physiol Actions
El anticuerpo contra la estreptavidina, unido covalentemente a la peroxidasa de rábano picante (HRP) se utiliza en métodos de detección ligados a enzimas. La enzima conjugada cataliza la descomposición de ciertos sustratos, lo que lleva a la generación de señales.
Physical form
HEPES 0,05 M , Na2SO4 0,1M, pH 6.8, conservante.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estreptavidina conjugada con HRP
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)