171261
Dorsomorphin
≥95% (HPLC), liquid, AMPK inhibitor, Calbiochem
Sinónimos:
InSolution AMPK Inhibitor, Compound C, Dorsomorphin, AMPK Inhibitor I, BMP Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
AMPK Inhibitor, Compound C, InSolution, ≥95%, 10 mM, AMPK Inhibitor
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]21ncc(c2ncc(c1)c4ccc(cc4)OCCN5CCCCC5)c3ccncc3
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
Clave InChI
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AMPK
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Kim, E.K., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 19970.
Lee, M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 39653.
Inoki, K., et al. 2003. Cell115, 577.
Fryer, L.G., 2002. FEBS Lett.531, 189.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)