Saltar al contenido
1.70338
Osmium ICP standard
(NH4)2OsCl6 in HCl 7% 1000 mg/l Os Certipur®
Sinónimos:
Osmium Calibration Standard for ICP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
grade
reference material
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Os in 7% HCl
technique(s)
ICP: suitable
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website. Access your certificate from the Documents section to view certified values, including uncertainty and expiration dates.
Application
Osmium standard can be used as a calibration standard in the determination of osmium contents in pharmaceutical products by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).
Other Notes
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)