Documentos
1.51333
Supelco
Chiradex® (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Sinónimos:
Columna de HPLC quiral
About This Item
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Chiradex® (5 µm) LiChroCART® 250-4, suitable for HPLC, ChiraDex®
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L45
product line
ChiraDex®
feature
endcapped: no
manufacturer/tradename
ChiraDex®
parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
Cyclodextrin bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
3-7.5
separation technique
chiral
storage temp.
no temp limit
General description
Cartuchos para HPLC Chiradex®
ChiraDex puede utilizarse para la separación de enantiómeros de numerosos compuestos diferentes. ChiraDex se basa en una beta-ciclodextrina covalentemente unida a partículas esféricas de sílice y es idónea para separaciones quirales de hidrocarburos, esteroides, ésteres de fenilo, aminas aromáticas y heterociclos con anillos de 5 a 7 miembros. Los eluyentes RP de composición sencilla pueden utilizarse en la mayoría de las separaciones. Este adsorbente está cargado en un cartucho de HPLC LiChroCART 250-4. La conexión al sistema de HPLC se lleva a cabo mediante el uso del portacartuchos manu-CART NT (1.51486).
Analysis Note
Presión: ≤ 190 bar
Platos teóricos (N/m) (2-nitroanilina): ≥ 25000
Simetría (2-nitroanilina): 0,9 - 2,0
Factor de capacidad (2-nitroanilina): 1,2 – 2,5
Legal Information
CHIRADEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Storage Class