1.50496
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 21.2 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SeQuant® ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) 50 x 21.2 mm, stainless steel column, suitable for HPLC
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L114
Línea del producto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parámetros
400 bar pressure
70 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Prep LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
5 cm × 21.2 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
ZIC-HILIC bonding phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
200 Å pore size
pH operativo
2-7.5
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
temp. de almacenamiento
no temp limit