14-840-M
AMPK (α1, β1, γ1) Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
Sinónimos:
AMPK kinase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
caducidad
6 mo.
mol peso
Mw 30 kDa (AMPKß1)
Mw 38 kDa (AMPKγ1)
Mw 64 kDa (AMPKα1)
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
solubilidad
water: soluble
Nº de acceso GenBank
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PRKAB1(5564)
Descripción general
Product Source: Expressed in E. coli cells and activated in vivo.
Protein Target: AMPK (α1, β1, γ1)
Target Sub-Family: CAMK
Recombinant, human AMPK (α1, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full- length N-terminal 6His-tagged AMPKα1, full length untagged AMPKβ1 and full length untagged AMPKγ1. The AMPK α catalytic subunit in mammals is encoded by α1 and α2, two β genes β1 and β2 and three γ subunit genes γ1, γ2, and γ3.
Aplicación
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable