1.46628
Miristato de isopropilo estéril (IPM)
ready-to-use, bottle volume 360 mL , filling volume
Sinónimos:
Isopropilmiristato, Isopropilmiristato, éster isopropilo del ácido tetradecanoico, éster isopropilo de ácido mirístico, IPM estéril
About This Item
Productos recomendados
agency
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
description
Suitable for dilution of viscous products to facilitate membrane filtration
sterility
sterile; γ-irradiated
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
shelf life
12 mo.
feature
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
packaging
bottle of
pkg of (360 ml in 500 ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box))
bottle capacity
500 mL
bottle volume
360 mL , filling volume
bp
140 °C/3 hPa
transition temp
flash point >150 °C
solubility
<0.05 mg/L
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
15-25°C
suitability
nonselective for
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI key
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Features and Benefits
- La preparación del IPM para los análisis microbiológicos es un obstáculo para cualquier laboratorio de control de calidad. La esterilidad se logra normalmente con un proceso de filtración largo y difícil. Nuestro IPM estéril se esteriliza mediante radiación gamma y puede utilizarse como cualquier líquido de enjuague o medio de cultivo listo para usar.
- Para los ensayos de esterilidad, debe utilizarse el IPM estéril en combinación con nuestro dispositivo Steritest® NEO de “base verde” (TZHVSL210).
Legal Information
configured for
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
awg
flash_point_f
302.0 °F
flash_point_c
> 150 °C
Los clientes también vieron
Artículos
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.