14-629-M
JAK3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human JAK3 amino acids 781-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Línea del producto
Upstate®
actividad específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol peso
Mw 39.9 kDa
purificado por
(Ni2+/NTA-agarose)
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
nº de acceso
(FUNCTION: SwissProt: P52333 # Tyrosine kinase of the non-receptor type, involved in the interleukin-2 and interleukin-4 signaling pathway. Phosphorylates STAT6, IRS1, IRS2 and PI3K. )
NM_000215.2
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
Aplicación
Inflammation & Immunology
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable