Documentos clave
1.46005
Millipore
Agar SABOURAUD dextrosa
Sodium thiosulphate, Tween®, Histidine, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for air monitoring
Sinónimos:
SDA
About This Item
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.74
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP
USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
packaging
triple packed of 20 or 120 plates
plate diam.
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
molds
yeasts
General description
El agar de Sabouraud dextrosa + LTHTh - ICR en placas de sedimentación de 90 mm (no bloqueables) está diseñado para el recuento de levaduras y hongos en el entorno mediante el control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias cruciales. El medio Sabouraud dextrosa contiene productos de la digestión de tejidos animales (peptonas) que proporcionan una fuente nutritiva de aminoácidos y compuestos nitrogenados para el crecimiento de hongos y levaduras. La dextrosa se añade como fuente de energía y de carbono. El pH bajo favorece el crecimiento de hongos. La lecitina, el polisorbato 80 (Tween®), la histidina y el tiosulfato sódico son neutralizadores para inactivar los residuos de desinfectantes. Para diferenciar el agar triptona soja (TSA) del agar Sabouraud dextrosa (SDA), los medios SDA ICR se ponen en una placa de color rosa.
Application
El agar Sabouraud dextrosa (SDX, SDA) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de levaduras y hongos. Los medios se utilizan para el control medioambiental mediante la determinación del recuento de levaduras y hongos en el entorno a través del control activo o pasivo del aire, así como en las huellas dactilares del personal en aisladores y salas limpias
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1