Documentos clave
1.44023
Millipore
Portaobjetos de contacto Hycon® TC
Tryptic Soy Agar, Lecithin, Polysorbate 80, Histidine, for bacteria, for fungi, aseptically filled, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
Portaobjetos de contacto Hycon®, Agar CASO, Agar de hidrolizado de caseína y soja, TSA
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Agency
EP
JP
USP
Nivel de calidad
esterilidad
aseptically filled
Formulario
plate (ready-to-use)
caducidad
7 mo.
Características
ready-to-use
composición
Histidine
Lecithin
Polysorbate 80
envase
pack of 100 units 1440230100
pack of 20 units 1440230020
fabricante / nombre comercial
HYCON®
condiciones de almacenamiento
protect from light (Tightly closed. Dry)
pH
7.3 ( in H2O)
mp
>95 °C
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Descripción general
Se han elaborado láminas de contacto de TC para un control microbiológico fácil y flexible de superficies planas y curvas. Cada lámina de contacto está envasada individualmente en una película de refuerzo primaria transparente y flexible fabricada en PET y proporciona una superficie rectangular de 25 cm2. El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. El medio se enriquece con neutralizantes como lecitina, polisorbato 80 e histidina.
Aplicación
Las láminas de contacto TC están diseñadas para la determinación del recuento microbiano total en superficies secas y desinfectadas, y en el personal, de entornos controlados de las líneas de producción, es decir, alimentos sólidos y líquidos, así como productos farmacéuticos no estériles y esterilizados al final del proceso.
Información legal
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.