Merck
1.37055
SAFC
Ácido clorhídrico
4 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
231-595-7
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grade
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Quality Level
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
bp
>100 °C (lit.)
density
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
foreign activity
Aflatoxin
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Packaging
1.37055.1000 / 1L / glass bottle
1.37055.9025 / 25L / PE canister
1.37055.9950 / 950L / IBC
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.