12668-M
Albumin, Human Serum, Fraction V
Sinónimos:
Albumin, Human Serum, Fraction V
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 8468
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
water: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable