Documentos clave
12-373
Sigma-Aldrich
CHKtide (péptido sustrato de CHK1/CHK2)
CHKtide (CHK1/CHK2 substrate peptide) primarily used in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... CHEK1(1111)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Diana proteica: VERIF
Subfamilia diana: CAMK
Calidad
Evaluada habitualmente mediante el ensayo de proteína cinasa como sustrato para las cinasas CHK1 (Nº de ref. 14-346) y CHK2 (Nº de ref. 14-347) activas.
Forma física
Polvo liofilizado
Almacenamiento y estabilidad
Liofilizado: 2 años a 4°C; rehidratado: 6 meses a -20°C.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Hidemasa Oh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(9), 5378-5383 (2003-04-19)
The "postmitotic" phenotype in adult cardiac muscle exhibits similarities to replicative senescence more generally and constitutes a barrier to effective restorative growth in heart disease. Telomere dysfunction is implicated in senescence and apoptotic signaling but its potential role in heart
B Furnari et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5331), 1495-1497 (1997-09-05)
Arrest of the cell cycle at the G2 checkpoint, induced by DNA damage, requires inhibitory phosphorylation of the kinase Cdc2 in both fission yeast and human cells. The kinase Wee1 and the phosphatase Cdc25, which regulate Cdc2 phosphorylation, were evaluated
Y Sanchez et al.
Science (New York, N.Y.), 277(5331), 1497-1501 (1997-09-05)
In response to DNA damage, mammalian cells prevent cell cycle progression through the control of critical cell cycle regulators. A human gene was identified that encodes the protein Chk1, a homolog of the Schizosaccharomyces pombe Chk1 protein kinase, which is