123041
AICA-Riboside, 5′-Phosphate
A 5′-phosphorylated analog of membrane permeable AICA-Riboside that mimics AMP and acts as an activator of AMPK (AMP-activated protein kinase).
Sinónimos:
AICA-Riboside, 5′-Phosphate, AICA-Ribotide, AICAr Monophosphate, ZMP, AMPK Signaling Activator IV
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white to light pink
solubilidad
water: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2cnc(c2N)C(=O)N)(O)O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)
Clave InChI
NOTGFIUVDGNKRI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Activator of AMPK (AMP-activated protein kinase)
Envase
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Henin, N., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1290, 197.
Corton, J.M., et al. 1995. Eur. J. Biochem.229, 558.
Sullivan, J.E., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.200, 1551.
Sabina, R.L., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 6107.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable