Documentos clave
1.20595
Millipore
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
Sinónimos:
CSB Selective Supplement (Vancomycin)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
1449.25 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número índice de la CE:
215-772-6
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
ISO
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
pH
2.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Cronobacter spp.
cadena SMILES
Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]3NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]([C@@H](c7cc(c(cc7)Oc8c(c(cc6c8)O2)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O[C@@H]%10O[C@H]([C@H]([C@](C%10)(N)C)O)C)O)O)CO)Cl)O)NC(=O)[C@H](NC)CC(C)C)CC(=O)N)c4cc(c(cc4)O)c5c(cc(cc5O)
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)
Clave InChI
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Protocolos
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.