119139
Adenosine A3 Receptor Agonist, 2-Cl-IB-MECA
A highly selective agonist of adenosine A3 receptor (Ki = 330 pM)
Sinónimos:
Adenosine A3 Receptor Agonist, 2-Cl-IB-MECA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Ic1cc(ccc1)CNc2nc(nc3[n](cnc32)[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
Clave InChI
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Laudadio, M. A., et al. 2004. Epilepsy Res.59, 83.
Ge, Z.D., et al. 2006. J. Pharm. Exp. Ther.319, 1200.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable