Documentos clave
1.18312
Supelco
Tetra-n-butilamonio hidrogenosulfato
for ion pair chromatography LiChropur
Sinónimos:
Tetra-n-butilamonio hidrogenosulfato
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H37NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
339.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
251-068-5
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
loss
≤2 loss on drying, 120°C, vacuum
transmittance
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-174 °C
bulk density
650 kg/m3
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[H+]
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
General description
El tetra-n-butilamoniohidrogenosulfato se utiliza comúnmente como un reactivo de par iónico y de interacción iónica(IIR) en análisis cromatográfico.[1]
Application
El hidrogenosulfato de tetra-n-butilamonio puede utilizarse como:
  • Reactivo de interacción iónica (IIR) en un método RP-HPLC para la determinación del ácido acético (AA) y el ácido trifluoroacético (TFA) en péptidos sintéticos.
  • Reactivo de par iónico en el método IPE (extracción de pares iónicos).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
348.1 °F - closed cup
flash_point_c
175.6 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
A new HPLC/UV method for the determination of clindamycin in dog blood serum
Batzias GC, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 35(3), 545-554 (2004)