Documentos clave
1.17924
Supelco
Chlorine Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-500 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de cloro
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Ensayo de cloro, colorimetric, 0-500 mg/L (Cl2), MQuant®
descripción
semi-quantitative
Nivel de calidad
Línea del producto
MQuant®
analitos específicos
chlorine
idoneidad de la reacción
reaction type: Redox Reactions
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
intervalo de medida
0-500 mg/L (Cl2)
método de detección
colorimetric
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Método: colorimétrico con tiras reactivas 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 500 mg/l Cl2, MQuant®
Las tiras reactivas de cloro MQuant® son adecuadas para la determinación rápida de concentraciones elevadas de desinfectantes clorados, que se utilizan principalmente en la industria alimentaria. En la tira reactiva, el cloro libre oxida un compuesto orgánico a un color violeta. La concentración de cloro se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Para una medición cuantitativa o una medición del cloro total, consulte nuestros ensayos de cloro de nuestra cartera de productos Reflectoquant® o Spectroquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
  • Tira reactiva con reducción
  • Tubo de aluminio reciclado
  • Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Aplicación
  • Análisis de cloro libre en disolución acuosa a muy baja concentración con pruebas de flujo lateral: se discute el uso de pruebas de flujo lateral para medir el cloro libre en agua a concentraciones muy bajas, proporcionando un método sensible para la detección de cloro en química analítica (Schwenke et al., 2019).
Información legal
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Patrón de AQA para el cloro libre - Preparación de una disolución patrón para el cloro libre
Ver todo
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.