1.17048
Sulfuric acid
95-97% for COD determination
Sinónimos:
Sulfuric acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ácido sulfúrico,
densidad de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Formulario
liquid
clases funcionales de analito
chemical oxygen demand (COD)
concentración
≤5 mg/L (CSB)
técnicas
photometry: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
densidad
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The COD (chemical oxygen demand) expresses the amount of oxygen originating from potassium dichromate that reacts with the oxidizable substances contained in 1 l of water under the working conditions of the specified procedure.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable