Documentos clave
1.15093
Supelco
Extrelut® NT Packing Material Refill pack
for column fillings EXtrelut® NT 20
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NC.07
Nombre del producto
EXtrelut® NT, paquete de repuesto, for column fillings EXtrelut® NT 20
Quality Level
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubility
0.0037 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
General description
Extrelut® NT simplifica la extracción líquido-líquido en su forma más efectiva utilizando una fase sólida químicamente inerte, de puro ancho y basada en tierra de diatomeas muy pura. Dependiendo del volumen de muestra existen tres tipos de columnas: Extrelut NT1 puede aceptar un máximo de 1 ml, Extrelut NT3 3 ml y Extrelut NT20 hasta 20 ml de muestra.
Analysis Note
prueba de pureza (absorbancia 280 nm): ≤ 0,040
prueba de pureza (absorbancia 250 nm): ≤ 0,080
prueba de pureza (absorbancia 230 nm): ≤ 0,130
Legal Information
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.