Documentos clave
1.11615
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
for biochemistry
Sinónimos:
Ethidium bromide, 5-Ethyl-3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium bromide, Homidium bromide, EtBr
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
394.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105322
Número índice de la CE:
214-984-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
1503 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
261-264 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
solubilidad
40 g/L
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
340 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Clave InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for biochemistry
Aplicación
Ethidium bromide for biochemistry. CAS 1239-45-8, pH 4.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)≥ 98 %Identity (UV/VIS-Spectrum)passes testAbsorption maximum λmax. (methanol)524 - 527 nmSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05 g/l; methanol; calc. on dried substance)155 - 170TLC-Testpasses testLoss on drying (130 °C, 4 h)≤ 8 %
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable