1.10046
Ensayo de dureza total
colorimetric, water hardness 5-25 °d, water hardness 6-31 °e, for use with MQuant® StripScan App, water hardness 9-45 °f, MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químicos de dureza total
About This Item
Productos recomendados
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
5-25 °d
6-31 °e
9-45 °f
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Las tiras reactivas de dureza total MQuant® pueden utilizarse para medir la dureza del agua. La dureza (dureza total) de un agua determinada se debe a su contenido de sales de los metales alcalinotérreos calcio, magnesio, estroncio y bario (“constituyentes endurecedores”, los últimos sólo en trazas). En presencia de un indicador verde, los iones de dureza Ca2+ y Mg2+ reaccionan con Titriplex® III para formar un complejo incoloro y estable. Los iones de dureza presentes en exceso en relación con el Titriplex® III reaccionan con el indicador para formar un complejo rojo. Las zonas de reacción de la tira reactiva, impregnadas con diferentes cantidades de Titriplex® III, adoptan así un color verde a rojo, dependiendo de la dureza de la muestra de agua. La concentración se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de las zonas de reacción con las filas de la escala de color. Para otras sensibilidades y graduaciones, considere las otras pruebas MQuant®, así como nuestra cartera de productos Reflectoquant® y Spectroquant® .
Linkage
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
La aplicación MQuant® StripScan ofrece resultados instantáneos y fiables de varias tiras reactivas en teléfonos móviles, incluida la determinación del pH y la dureza.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.