1.09981
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinónimos:
Sulfuric acid solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Sulfuric acid, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titrisol®
grado
reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acid-base reactions
concentración
0.5 M
técnicas
titration: suitable
bp
135 °C
densidad
1.29 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1