Documentos clave
1.09257
Supelco
CombiCoulomat sin fritas
Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar®
Sinónimos:
Reactivos de Karl Fischer sin frita
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Materiales
diaphragm (No)
Nivel de calidad
Línea del producto
Aquastar®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: coulometric
técnicas
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
temperatura de transición
flash point 12 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Prueba de aplicación: pasa la prueba
Información legal
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Summary application report for analysis of moisture in Lyophilisates.
Ver todo